Tiefkühltruhen und Tiefkühlschränke HERAfreeze® HFC/HFU -86 °C
Lieferant: Thermo Scientific
HERAHFC1790TDEA 10503 EUR
HERAHFC1790TD HERAHFU400BV HERAHFU320BV HERAHFC1390TV HERAHFU240BV HERAHFU600BV HERAHFC1790TV
Tiefkühltruhen und Tiefkühlschränke HERAfreeze® HFC/HFU -86 °C
Tiefkühlgeräte der Peek Line Serie (HFU-T Tiefkühlschränke) mit Vakuumplattenisolation bieten gesteigerte Lagerungskapazität bei gleicher Grundfläche und herausragender Energieeffizienz; verstärkte Standardisolation bei Modellen der Performance-Serie (HFU-B Tiefkühlschränke und HFC Tiefkühltruhen). Die Modelle dieser beiden Leistungsniveaus werden alle Ihre Bedürfnisse bezüglich kurz- und langfristiger Probenlagerung erfüllen.
Performance, HFU-B Gefrierschränke und HFC Tiefkühltruhen:
LED-Display
Verstärkte Polyurethanschaum-Isolierung, 127 mm dick
Große Palette an Optionen und Zubehör verfügbar (Racks, Boxen, Kryoröhrchen).