Strychnin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16980000EA 40 EUR
EHERC16980000
Strychnin
Strychnin
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 334,42 g/mol
MDL: MFCD00005941
CAS-Nummer: 57-24-9
EINECS: 200-319-7