Chlorfenvinphos (2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyldiethylphosphat, Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11290000EA 49 EUR
EHERC11290000
Chlorfenvinphos (2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyldiethylphosphat, Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Chlorfenvinphos (2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)vinyldiethylphosphat, Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₁₄Cl₃O₄P
Molecular Weight: 359,57 g/mol
CAS-Nummer: 470-90-6
EINECS: 207-432-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I