Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12790000EA 61 EUR
EHERC12790000
Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Dinobuton (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat)
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₇
Molecular Weight: 326,31 g/mol
CAS-Nummer: 973-21-7
EINECS: 213-546-1