Chlorbenzilat (4,4'-Dichlorbenzilsäureethylester)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11390000EA
62
EUR
EHERC11390000
Chlorbenzilat (4,4'-Dichlorbenzilsäureethylester)
Chlorbenzilat (4,4'-Dichlorbenzilsäureethylester)
Formel:
C₁₆H₁₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 325,19 g/mol |
CAS-Nummer:
510-15-6 EINECS: 208-110-2 |