2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17125000EA 46 EUR
EHERC17125000
2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
2,4,5-T-Methylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäuremethylester)
Formel: C₉H₇Cl₃O₃
Molecular Weight: 269,51 g/mol
CAS-Nummer: 1928-37-6
EINECS: 217-669-1