Chlorpropham (Isopropyl 3-chlorocarbanilat)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11580000EA
49
EUR
EHERC11580000
Chlorpropham (Isopropyl 3-chlorocarbanilat)
Chlorpropham (Isopropyl 3-chlorocarbanilat)
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₂ Molecular Weight: 213,66 g/mol |
MDL:
MFCD00037108 CAS-Nummer: 101-21-3 EINECS: 202-925-7 |