Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 7%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70322.0100EA 329 EUR
1.70322.0100
Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 7%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST