Trichlorfon (Dimethyl-2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17680000EA
54
EUR
EHERC17680000
Trichlorfon (Dimethyl-2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat)
Trichlorfon (Dimethyl-2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat)
Formel:
C₄H₈Cl₃O₄P Molecular Weight: 257,44 g/mol |
CAS-Nummer:
52-68-6 EINECS: 200-149-3 |