6-Methoxy-1-tetralon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO126121000EA 130 EUR
ACRO126121000 ACRO126120250 ACRO126125000
6-Methoxy-1-tetralon 99%
6-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001695
CAS-Nummer: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %