4-n-Nonylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15630000EA
50
EUR
EHERC15630000
4-n-Nonylphenol
4-n-Nonylphenol
Formel:
C₁₅H₂₄O Molecular Weight: 220,35 g/mol |
MDL:
MFCD00002396 CAS-Nummer: 104-40-5 EINECS: 203-199-4 UN: 2430 ADR: 8,III |