Samarium-Standardlösung, 1000 mg/l Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88092.APEA 113 EUR
88092.AP 88092.AE
Samarium-Standardlösung, 1000 mg/l Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Samarium-Standards
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Standards: Rückführbar auf NIST