Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38719.ADEA 62.8 EUR
38719.AD 38719.AE
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Standards: Rückführbar auf NIST