Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12810000EA 74 EUR
EHERC12810000
Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol)
Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol)
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₅
Molecular Weight: 240,22 g/mol
CAS-Nummer: 88-85-7
EINECS: 201-861-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II