Chlorwasserstoff 1 M in Diethylether
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
H27125.APEA 116 EUR
H27125.AP H27125.AE
Chlorwasserstoff 1 M in Diethylether
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 0,731
Flammpunkt: –40 °C (–40 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I