Eisen-Standardlösung, 10.000 mg/l Fe in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: Reagecon
REGEAAFEMEA
257
EUR
REGEAAFEM
Eisen-Standardlösung, 10.000 mg/l Fe in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards