L(+)-Asparagin Monohydrat
Lieferant: Wako
Synonyme: (S)-(+)-Asparagin MonohydratH-Asn-OH.H2O(S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid MonohydratL(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat
WAKO011-04811EA 88.3 EUR
WAKO011-04811
L(+)-Asparagin Monohydrat
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 13,00842