Sie suchten nach: Objektträger-Kästen
Die Objektträger-Kästen aus strapazierfähigem Kunststoff zum Schutz der Objektträger vor Kontamination eignen sich ideal zur Aufbewahrung und zum Transport. Die Kästen sind häufig farbcodiert, stapelbar oder besitzen Racks mit idealem Abstand für die Entnahme der Objektträger oder nummerierte Index-Verzeichnisse zur einfachen Identifikation. Die kompakten, robusten Objektträger-Kästen bietet maximalen Schutz für Mikroskop-Objektträger in Standard-Größen. Die Kästen sind beständig gegen Feuchtigkeit und komplett insektensicher.
Die Objektträger-Kästen aus strapazierfähigem Kunststoff zum Schutz der Objektträger vor Kontamination eignen sich ideal zur Aufbewahrung und zum Transport. Die Kästen sind häufig farbcodiert, stapelbar oder besitzen Racks mit idealem Abstand für die Entnahme der Objektträger oder nummerierte Index-Verzeichnisse zur einfachen Identifikation. Die kompakten, robusten Objektträger-Kästen bietet maximalen Schutz für Mikroskop-Objektträger in Standard-Größen. Die Kästen sind beständig gegen Feuchtigkeit und komplett insektensicher.
33  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Heavy-duty, two-piece microscope slide boxes are designed to store standard slides for transport.
Artikel-Nr: (631-1143)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Objektträgerkasten bietet Platz für bis zu 25 Objektträger.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aufbewahrungsboxen für Standard-Mikroskopobjektträger.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Objektträger-Boxen sind mit mehreren Beschriftungsfeldern versehen und ermöglichen dank des durchsichtigen Deckels die Verwendung einer Indexkar...
Artikel-Nr: (631-1066)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Objektträgerbox mit Deckel kann in Zytologie- und Histologieanwendungen verwendet werden.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (631-1527)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Haltbare und stapelbare Objektträgerbox für die sichere Lagerung und den sicheren Transport von Objektträgern.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-9113)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: In diesem robusten, zweiteiligen Objektträgerkasten können bis zu 100 Objektträger aufbewahrt werden.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-0742)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rack zum Vereinfachen der Sortierung und Lagerung von Objektträgerkästen.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-1079)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Behälter für fünf Objektträger verhindert, dass die Gläser zu Bruch gehen oder aneinander haften. Er kann auch für Anwendungen in der Zytologie...
VE: 1 * 500 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Slide box, SlideFile™, Pink, PS, Anzahl Objektträger: 200, B×T×H: 82×140×86 mm
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Objektträgerkasten, SlideFile™, Blau, PS, Anzahl Objektträger: 100, B×T×H: 82×245×82 mm
Artikel-Nr: (HEATHS15979A)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-0325)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Box with numbered slots for microscopy slides.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Plastic boxes for microscope slides.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Objektträger-Kasten, Weiß, PP, Anzahl Objektträger: 100
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: These slide boxes provide maximum protection for microscope slides.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom