Sie suchten nach: Objektträger-Versandbehälter
Diese wirtschaftlichen und zuverlässigen Versandbehälter für Objektträger unterschiedlicher Größen bewahren die wertvollen Gläser sicher auf. Objektträger-Versandbehälter sind als wiederverwendbare Kunststoff-Behälter oder in Einweg-Formaten aus starker Pappe erhältlich. Die Kunststoff-Modelle besitzen eine robuste, rissbeständige Konstruktion und einen leicht zu öffnenden Verschluss. Ideal zum Versenden, Aufbewahren oder Färben von Objektträgern. Die Versandbehälter sind mit speziellen Eigenschaften ausgestattet, die für eine einfache Entnahme der Objektträger sorgen, sowie mit sicheren Verschlusslaschen, damit die Objektträger während des Transports nicht herausfallen können.
Diese wirtschaftlichen und zuverlässigen Versandbehälter für Objektträger unterschiedlicher Größen bewahren die wertvollen Gläser sicher auf. Objektträger-Versandbehälter sind als wiederverwendbare Kunststoff-Behälter oder in Einweg-Formaten aus starker Pappe erhältlich. Die Kunststoff-Modelle besitzen eine robuste, rissbeständige Konstruktion und einen leicht zu öffnenden Verschluss. Ideal zum Versenden, Aufbewahren oder Färben von Objektträgern. Die Versandbehälter sind mit speziellen Eigenschaften ausgestattet, die für eine einfache Entnahme der Objektträger sorgen, sowie mit sicheren Verschlusslaschen, damit die Objektträger während des Transports nicht herausfallen können.
17  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Einweg-Versandtaschen aus Karton sind für den Transport von einem oder zwei Standard-Objektträgern geeignet.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sicherer Schutz für zwei Standard-Objektträger dient zur Aufbewahrung und für den Versand.
Artikel-Nr: (631-1515)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
VE: 1 * 25 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Artikel-Nr: (630-2769)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Klarer Polypropylenbehälter mit Polyethylenkappe für Pathologie (20 ml).
VE: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (GOSSPLP-01)
Lieferant: Corning
Beschreibung: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
VE: 1 * 700 ST
Artikel-Nr: (631-9782)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Besonders geeignet für Lagerung und Transport.
VE: 1 * 25 ST
Artikel-Nr: (SIMPM950-4MA)
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
VE: 1 * 500 ST
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Zum sicheren Transport von zytologischen und geologischen Mikroskop-Objektträgern.
Artikel-Nr: (631-9150)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Zum Aufbewahren und Versenden von einer 12 ml-Probe oder fünf bis zehn Objektträgern, abhängig von ihrer Dicke.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH442000000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Polyethylene slide mailer with screw cap.
VE: 1 * 6 ST
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Designed for slide transport and protection.
Artikel-Nr: (212-0530)
Lieferant: BOETTGER, PAUL
Beschreibung: High-density polyethylene container for microscopy slides.
VE: 1 * 500 ST
Lieferant: LP ITALIANA SPA
Beschreibung: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Artikel-Nr: (LPIT290400)
Lieferant: LP ITALIANA SPA
Beschreibung: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
VE: 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom