Sie suchten nach: Objektträgeraufbewahrung
40  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (631-0823)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Halter für Objektträger aus Karton gewährleisten eine sofortige Referenz und schnelle Entnahme mit den Fingerspitzen.
VE: 1 * 12 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stabiler Objektträgerhalter für die Trocknung und Reinigung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Objektträgermappen für 20 oder 30 Standard-Objektträger (76×26 mm).
Artikel-Nr: (631-1064)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schubladen für Objektträger zur langfristigen Aufbewahrung.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Objektträgerhalter für Anwendungen in der klinischen Zytologie.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der Objektträgerhalter und Q Path® QuickSpot für Turbitec sind Zubehörteile für die Zytozentrifugation. Sie ermöglichen das Aufbringen einer Zell...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Organiser ermöglichen die Archivierung einer großen Anzahl von Objektträgern.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Trays für die sichere Aufbewahrung von bis zu 20 Objektträgern. Mit oder ohne Klappdeckel.
Sale!
Artikel-Nr: (631-1049)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: In diesem Metallschrank können Objektträger der Größen 50×50 mm oder 80×57 mm aufbewahrt werden.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KLIN1810)
Lieferant: KLINIPATH
Beschreibung: Stapelbare Objektträger-Tabletts aus Karton oder Kunststoff
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: SlideFolder™ aus temperaturunempfindlichem Kunststoff für bis zu 20 Standard-Objektträger.
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Dieses robuste, als Abtropfauflage verwendbare Tablett fasst bis zu 200 Objektträger in 100 separaten, durchnummerierten Steckplätzen. Alle Objektträg...
Artikel-Nr: (720-0487)
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: Dieses Tablett besteht aus hitzebeständigem Spritzguss-Kunststoff.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (631-0835)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Slide dispenser, Grau, Anzahl Objektträger: 72
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MARI6001000)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
VE: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (630-2771)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
VE: 1 * 20 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom