Sie suchten nach: Pipettenspitzen
Die sterilen oder unsterilen Pipettenspitzen saugen die gewünschten Flüssigkeitsmengen ein und geben diese durch Ablassen des Unterdrucks wieder ab. Die aus Materialien mit unterschiedlicher Beständigkeit gefertigten Instrumente eignen sich selbst für korrosive oder viskose Stoffe. Ausführungen mit Filter schützen sowohl die Pipette als auch die Probe vor Kontaminationen durch Aerosole. Die in einer Reihe unterschiedlicher Volumen von 1 µL bis 1.250 µL erhältlichen Pipettenspitzen können Flüssigkeiten bei jeder Anwendung effizient ansaugen und abgeben.
226 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht