5PRIME Phase Lock Gel
Lieferant: Quantabio
5PRIME
733-2478EA 251 EUR
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) verhindert die Proteinverunreinigung durch Bestandteile der Interphase während der Phenolextraktion und garantiert schnellere Ergebnisse und verbesserte Rückgewinnung. Das PLG sammelt sich beim Zentrifugieren zu einer dichten Barriere zwischen der wässrigen und organischen Phase. Die organische Phase und Bestandteile der Interphase werden wirksam in oder unter der Barriere eingeschlossen. Dadurch wird ein vollständiges und unkompliziertes Abfüllen oder Pipettieren der gesamten wässrigen Phase ermöglicht. Vorteile: ein um bis zu 30% größerer Ertrag, besserer Schutz vor Kontakt mit gefährlichen Substanzen, keine Kontamination der Probe durch Interphasebestandteile. Für die bequeme Anwendung ist PLG vordosiert in Standard-Zentrifugenröhrchen verschiedener Größen erhältlich. PLG ist in zwei verschiedenen Dichtegraden erhältlich: Heavy und Light, und kann nahezu mit allen Protokollen verwendet werden, für die Extraktionen mit Phenol und/oder Chloroform erforderlich sind. Wählen Sie hierzu einfach die geeignete Zusammensetzung für organische und wässrige Phasen aus.
  • Ertrag an Nukleinsäuren ist um bis zu 30 % höher als bei der herkömmlichen organischen Extraktion
  • Verhindert die Verunreinigung der Nukleinsäure-Lösung durch Bestandteile der Interphase
  • Stabile Gelbarriere ermöglicht ein einfaches Abfüllen der Probe
  • Weniger Kontakt mit gefährlichen organischen Lösungsmitteln
PLG Heavy
Wässrige Phase: Proben mit hoher Dichte (z. B. hoher Salzgehalt).
Organische Phase: Standardmischungen aus Phenol, Chloroform, Isoamylalkohol mit einem Chloroformanteil von mind. 60 % (Phenol ist als einziges organisches Lösungsmittel nicht mit PLG Heavy verwendbar).
PLG Light
Wässrige Phase: Proben mit niedriger Dichte.
Organische Phase: Standardmischungen aus Phenol, Chloroform, Isoamylalkohol.