Sporen-Suspension, Bacillus subtilis (BGA)
Lieferant: Merck
1.10649.0001EA 140 EUR
1.10649.0001
Sporen-Suspension, Bacillus subtilis (BGA)
Mikrobiologische Testsysteme Antibiotika-Tests
Bacillus subtilis (BGA) Sporen-Suspension wird mit dem Nährmedientest-Agar (pH 6,0) für den Hemmstofftest, Best.-Nr. 1.10663.0500, und Test-Agar (pH 8,0) für den Hemmstofftest, Best.-Nr. 1.10664.0500, zum Nachweis antimikrobieller Inhibitoren in Fleisch durch Routineverfahren verwendet. Der Test wird als Agar-Diffusionstest durchgeführt. Die Sporen von Bacillus subtilis (BGA) werden als Testorganismen verwendet.
  • Inhibitoren hemmen das Wachstum der Testbakterien.
  • Die Wachstumshemmung wird durch Hemmzonen angezeigt.