Envirocheck® Contact Platten sind eine einfache und schnelle Methode, um mikrobielle Kontaminationen von Bakterien, Hefen und Pilzen während des Produktionsprozesses nachzuweisen. Die Abklatschplatten sind dazu geeignet, um Oberflächen in Isolatoren und/oder Reinräumen zu entdecken. Alle Envirocheck® Contact Platten erfüllen die Normen und sind dreifach verpackt und Gamma bestrahlt. Die innerste Folie ist H₂O₂ undurchlässig und enthält einen Trocknungsbeutel, um die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Vier Neutralisatoren inaktivieren evt. vorhandene Desinfektionsmittel. Alle Platten können bei Raumtemperatur (15 °C...25 °C) gelagert werden, so kann Kühlraumplatz gespart werden. Lagerung auf der Seite der Beimpfung ist möglich.
- Gamma bestrahlt, dreifach verpackt, innerste Folie H₂O₂ undurchlässig
- Vier Neutralisatoren zur Inaktivierung evt. vorhandener Desinfektionsmittel
- Reduktion des Kondenswassers durch spezielle Trocknungsbeutel
- Produktname, Verfallsdatum, Chargennummer sind auf jeder Platte eingedruckt für bessere Identifikation und Haltbarkeitsüberprüfungen
Verpackung: Dreifach verpackt, 2 Sets mit je 10 Platten.