Effektive Kontrolle der Luft auf Kontaminationen ist besonders in Reinräumen extrem wichtig. Die Envirocheck® Settle Platten mit 90 mm Durchmesser können sehr einfach für das aktive Hygienemonitoring in Kombination mit dem MAS - 100 ® Luftkeimsammler eingesetzt werden. Natürlich können Envirocheck® Settle Platten auch für die passive Luftüberwachung benutzt werden. Alle Envirocheck® Contact Platten erfüllen die Normen und sind dreifach verpackt und Gamma bestrahlt. Die 90 mm Platten sind mit 25 ml Medium gefüllt um Austrocknungen nach einer aktiven Luftüberwachung von 1000 Litern und einer langen Inkubationszeit bis zu 7 Tagen für den Nachweis von z. B. Hefen und Pilzen, zu vermeiden. Die innerste Folie ist H₂O₂ undurchlässig und enthält einen Trocknungsbeutel um die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Alle Platten können bei Raumtemperatur (15°C...25 °C) gelagert werden, so kann Kühlraumplatz gespart werden.
- Gamma bestrahlt, dreifach verpackt, innerste Folie H₂O₂ undurchlässig
- Füllvolumen von 25 ml macht lange Inkubationszeiten ohne Austrocknung möglich
- Vier Neutralisatoren zur Inaktivierung evt. vorhandener Desinfektionsmittel
- Reduktion des Kondenswassers durch spezielle Trocknungsbeutel
- Produktname, Verfallsdatum, Chargennummer sind auf jeder Platte eingedruckt für bessere Identifikation und Haltbarkeitsüberprüfungen
Verpackung: Dreifach verpackt, 2 Sets mit je 10 Platten.