Corning® Human collagen V (from placenta)
Lieferant: Corning
734-0106EA 424.5 EUR
BDAA354246
Corning® Human collagen V (from placenta)
Collagen V ist in Gesamtplazenta, Amnion, Chorion und Hornhaut vorhanden. Es kann auch als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Wirkung von Collagen V auf das Zellverhalten zu erforschen. Collagen V hemmt selektiv die Vermehrung von Endothelzellen.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet
Ursprungsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet