Poly-D-Lysin, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1102EA 145.94 EUR
734-1102
Poly-D-Lysin, Corning®
Proteine und Peptide
Poly-D-Lysin (PDL) ist ein synthetisches Molekül, das als Beschichtung zur Verbesserung der Zellhaftung an Kunststoff- und Glasoberflächen eingesetzt wird. Es wurde bereits zur Kultivierung einer Vielzahl von Zelltypen, vor allem von Nervenzellen, Gliazellen und transfizierten Zellen, eingesetzt.