Serum replacement, Nu-Serum™ IV
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® Nu-Serum™
734-1318EA 356.99 EUR
734-1318 392-0321
Serum replacement, Nu-Serum™ IV
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Wachstumsmediensupplement Corning® Nu-Serum™ IV mit einer niedrigen Proteinkonzentration bietet eine Alternative zu Seren von neugeborenen Kälbern, fötalen Rinderseren und anderen Seren, die routinemäßig für die Zellkultur verwendet werden. Die niedrige Proteinkonzentration erleichtert die Proteinaufreinigung, Virenproduktion, monoklonale Antikörperproduktion und das Screening und erhöht die Frequenz der erfolgreichen Transfektion von Zellen.
Formulation: Frozen solution containing 25% foetal bovine serum, EGF, ECGS, insulin, human transferrin, triiodothyronine, progesterone, estradiol-17ß, testosterone, hydrocortisone, selenous acid, o-phosphorylethanolamine, glucose, amino acids, vitamins, and other trace elements and nutrients contained in the Ham's F12 medium base.