VWR® Smoothie™, Pipettierhelfer
Lieferant: VWR
VWR® Smoothie™
612-4546EA 34.9 EUR
612-4546
VWR® Smoothie™, Pipettierhelfer
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 25 ml.
  • Einfach und bequem in der Anwendung
  • Leichte und kontrollierbare Daumenbedienung
  • Silikonadapter zum auslaufsicheren Anbringen jeder Pipette
Der Pipettierhelfer Smoothie™ ist eine einfache manuelle Pipettierhilfe zur praktischen Einhandverwendung. Mit dem einzigartigen Wahlregler kann zwischen zwei Dispensiervolumina ausgewählt werden. Ein Einstellbereich eignet sich zum schnellen und hochpräzisen Befüllen von Pipetten zwischen 10 und 25 ml und die andere Einstellung für Pipetten von 1 bis 10 ml, bei denen die Genauigkeit mitunter schwierig zu kontrollieren ist.