VWR® Safetypette, Pipettierball
Lieferant: VWR
VWR® Safetypette
612-4548EA 69.9 EUR
612-4548
VWR® Safetypette, Pipettierball
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
  • Auswechselbarer hydrophober Membranfilter schützt das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeit
  • Separate Tasten zum Ansaugen/Dispensieren und Ablassen
  • Silikonadapter zum auslaufsicheren Anbringen jeder Pipette
Die Safetypette Pipettierbälle erleichtern das Pipettieren mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Die praktische Anordnung der Bedienelemente erleichtert die Arbeit und sorgt für maximale Sicherheit beim seriellen Pipettieren.
Bestellinformation: Wird mit 3 separaten Konusspitzen in 3 verschiedenen Farben geliefert.