Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (1)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Handschuh-Boxen und Handschuh-Beutel
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/03/18945303.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beschreibung:   Ein mobiler isolierter Arbeitsraum zum Schutz von Anwendern und Proben.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLV1984-08)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   This PMMA glove box allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   These polyethylene glove bags are used for handling air and moisture sensitive chemicals in laboratories. Also suitable for field sampling.
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   These polyethylene glove bags are ideal for laboratory use and field sampling.
Artikel-Nr: (BOHLV1982-08)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   This PMMA glove box with transfer chamber allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   This anti-static glove box made of PC-ESD allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOHLV1988-08)
Lieferant:  Bohlender
Beschreibung:   This normal pressure glove box features a robust yet lightweight aluminium frame with panels made of acrylic glass which ensures superb all-round visi...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (135-1097)
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   XPert weigh boxes have inlet and outlet HEPA filters and provide a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airborne particu...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 23
  1  2  3  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping