Sie suchten nach: Mikroskop-Objektträger
37  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Objektträger werden mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung in verschiedenen Farben geliefert.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand, Geschliffene Kanten, 45°, VWR®, Grün
Sale!
Lieferant: KLINIPATH
Beschreibung: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand sind für die HE-Färbung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen vorgesehen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand sind für die HE-Färbung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen vorgesehen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger, VWR®, Kanten: Geschnitten, L×B: 76×26 mm, Stärke: 1,0 mm
Artikel-Nr: (631-1161)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand speziell für Humanblut, Untersuchungen von Körperflüssigkeiten sowie Paraffinschnitte.
VE: 1 * 2.500 ST
Artikel-Nr: (KLINPR-001)
Lieferant: KLINIPATH
Beschreibung: Objektträger speziell zur Verwendung mit Druckern geeignet.
VE: 1 * 2.500 ST
Artikel-Nr: (631-1160)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskop-Objektträger mit geschliffenen Kanten für Untersuchungen von Humanblut und Körperflüssigkeiten.
VE: 1 * 2.500 ST
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Die hellen Druckfarben der UniMark®-Objektträger mit gefrosteten Enden bilden einen guten Kontrast zu den Markierungen.
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
Sale!
Lieferant: Epredia
Beschreibung: Aus extra-weißem Glas hergestellt, sauber gewaschen und poliert.
Artikel-Nr: (MARI1527120091)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries.
VE: 1 * 25 ST
Lieferant: Epredia
Beschreibung: Diese Objektträger werden mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung in standardmäßigen Farben geliefert.
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
Beschreibung: Diese Objektträger eignen sich optimal zur Verwendung mit xylolbeständigen Kugelschreibern oder Stiften
Lieferant: Corning
Beschreibung: Diese Objektträger sind entweder einseitig matt, beidseitig matt oder klar erhältlich.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom