Sie suchten nach: Viskosimetrie-Standards
25  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Standards können für die Kalibrierung, Kontrolle, Verifizierung, Qualifikation oder methodische Validierung von kinematischen oder dynamischen V...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die qualitativ hochwertigen CCS-Viskositätsstandards sind ideal für die Kalibrierung und Verifizierung von Cold-Cranking-Simulatoren.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese nach ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Viskositätsstandards für allgemeine Zwecke bieten zertifizierte Daten zur kinematischen und dynamisc...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Viskositätsstandards für den medizinischen Bereich liefern zertifizierte Daten zur dynamischen Viskosität bei 25,00 und 37,00 °C, sind zweifach nach I...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Niedrigtemperatur-Viskositätsstandards bieten zertifizierte Daten für die kinematische Viskosität, die dynamische Viskosität und die Dichte bei versch...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Mineralöl-Rotationsviskositätsstandards wurden speziell für den Gebrauch mit Rotationsviskosimetern entwickelt und sind zweifach nach ISO 17025 un...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die qualitativ hochwertigen Kegel-Platte-Viskositätsstandards sind ideal für die Farb- und Lackindustrie.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Paints and coatings viscosity standards provide certified kinematic viscosity, dynamic viscosity, density and (where applicable) Krebs data across tem...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Hochtemperatur-Viskositätsstandards sind ideal für die Kalibrierung und Verifizierung von Glaskapillarviskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Formulierung der Auslaufbecher-Viskositätsstandards wurde speziell auf den Gebrauch mit Viskositätsauslaufbechern wie Ford, Shell oder Zahn ausger...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Standards sind in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 45 und 100 °C unter ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung zertifiziert und wurde...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Silikon-Rotationsviskositätsstandards wurden speziell für den Gebrauch mit Messvorrichtungen mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Durch d...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Viskositätswerte für zertifizierte Viskositätsprüföle wurden bei üblichen Mischungsverhältnissen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen d...
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Viscometry Standards, Viskosität bei 40 °C: 500±6 cSt, Viskosität bei 100 °C: 52 cSt
Artikel-Nr: (99566.180)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Der Reinwasser-Viskositätsstandard bietet zertifizierte Daten für die kinematische Viskosität, die dynamische Viskosität und die Dichte bei 5, 20, 25 ...
VE: 1 * 100 mL
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Nominal viscosity: 100 cSt at 40 °C and 16,8 cSt at 100 °C, 500 ml, Viscometry Standards, Hydrocarbons
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom