Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (4)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
proteinreinigungs-reagenzien
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18989688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"172"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Lieferant:  Protea Biosciences
Beschreibung:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
VE:  1 * 5 ST
Lieferant:  Rockland Immunochemicals
Beschreibung:   Protein G fluorescein conjugated
Lieferant:  Rockland Immunochemicals
Beschreibung:   Sepharose™, Protein A Sepharose™
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Streptavidin HP SpinTrap™ Buffer kit comprises pre-made buffers optimised for the affinity-based enrichment of a target protein/immunoprecipitation us...
VE:  1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (28-9523-61)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   GST Buffer kit contains stock solutions of binding and elution buffers (dilution buffer) for purification of Glutathione-S-Transferase (GST)-tagged pr...
VE:  1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (28-9135-69)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   NHS HP SpinTrap™ Buffer kit
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  SARTORIUS
Beschreibung:   Vivapure® Miniprep and Maxiprep kits are spin column based kits for fast and effective purification of His-tagged proteins and antibodies.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 172
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste