Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (14)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
nukleinsaeure-reinigungsreagenzien
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ribonuklease A (RNase A) ist Endonuklease-frei und qualitätsgeprüft für den Einsatz in Plasmidaufreinigungsverfahren für den Verdau von RNA.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   WATER DEPC-TREATED 1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   RNA-Solv® Reagenz ist ein Einreagenzsystem für die Isolierung der Gesamt-RNA aus Zellen und Gewebe. Das Reagenz, eine aus Phenol und Guanidin-Isothioc...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   The Phenol-Free Total RNA Purification Kit purifies RNA of all sizes, including micro RNA, from a wide variety of specimens, without the use of phenol...
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Solution 2 für E.Z.N.A. Plasmid DNA Kits 1 * 250 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Bisulfite Conversion Kit für die vollständige Konvertierung nicht-methylierter Cytosine zu Uracil.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 35
  1  2  3  4  5  Nächste