Sie suchten nach: Leitfähigkeits-Standards
46  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Diese Sachets für die Leitfähigkeitsmessung sind praktisch, benutzerfreundlich und gewährleisten genaue und zuverlässige Ergebnisse im Außeneinsatz un...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Conductivity standard, Supelco®, 2000 μ S/cm, Referenztemperatur: 25 °C
Lieferant: Merck
Beschreibung: Conductivity standard, Supelco®, 75 µmhos/cm
Artikel-Nr: (CRM498-100G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: pH/Conductivity CRM - clay soil
VE: 1 * 100 g
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Ein komplettes Sortiment an zertifizierten Kontrollstandards mit Werten von 1,3 bis 500000 µs, um alle Anforderungen für elektrochemische Analyse...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: KCl 0,1 mol/L, VWR®, 12,88 mS/cm, Referenztemperatur: 25 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Avantor Chemicals bietet ein umfassendes Sortiment von Leitfähigkeitsstandards als zertifizierte Referenzmaterialien, deren primäre Verwendung zur Kal...
Artikel-Nr: (85645.260)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Direkt rückführbar auf NIST, getested und zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: WTW
Beschreibung: Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: KCl Leitfähigkeitsstandards zum Kalibrieren von Leitfähigkeitsmesszellen im Bereich von 718 bis 100000 µS/cm.
Artikel-Nr: (KNICCS-C12880K/500)
Lieferant: KNICK
Beschreibung: Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use, 12880 µS/cm
VE: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (KNICCS-C1413K/500)
Lieferant: KNICK
Beschreibung: KCl solution, 1,413 µS/cm , Referenztemperatur: 25 °C
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: Hach
Beschreibung: Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Lieferant: Hach
Beschreibung: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Artikel-Nr: (60131-500ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Leitfähigkeitsstandard 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl), Referenztemperatur: 25 °C
VE: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (KNICCS-C15K/500)
Lieferant: KNICK
Beschreibung: Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
VE: 1 * 500 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom