VWR®, Wischtuchspender für den allgemeine Anwendung
Lieferant: VWR
VWR®
115-0205EA 66.5 EUR
115-0205 115-0206 115-0207
VWR®, Wischtuchspender für den allgemeine Anwendung
Wischtuch-Spender
Aus 6 mm starkem, weißen PVC
  • Doppelseitiges Klebeband zur sicheren Montage des Spenders
  • Mittlere und große Halter mit Bohrungen für Schrauben erlauben eine bleibende Installation