VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Lieferant: VWR
VWR®
631-1515EA 24.3 EUR
631-1515 VWRU82003-431
VWR®, Versandbehälter für Objektträger
Objektträger-Versandbehälter
These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
  • Führungsschienen im Inneren halten die Objektträger getrennt voneinander und erlauben eine einfache Entnahme
  • Fest schließender Deckel zur sicheren Aufbewahrung der Objektträger – seitliche Öffnung
  • Farblich sortiert (rot, gelb, blau, violett, orange) zur leichteren Identifizierung