Schraubdeckel Fläschen, WHEATON®
Lieferant: Wheaton
WHEA225170EA 454 EUR
WHEA225170
Schraubdeckel Fläschen, WHEATON®
Vials Chromatographie-Vials
Diese Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas (Typ I) und werden in den meisten Autosamplern für herkömmliche Schraubdeckelgläschen verwendet.
Bestellinformation: Mikroeinsätze für Fläschchen bitte separat bestellen.
Verpackung: Die Fläschchen sind zu je 100 Stück pro Packung und 10 Packungen pro Karton verpackt.