Kulturfläschchen mit Kappe, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
218-2250EA 258 EUR
218-2250 218-2252 218-2251
Kulturfläschchen mit Kappe, WHEATON®
Vials
Diese Kulturfläschchen mit Schraubkappen und hohem Rand ermöglichen eine sichere und zuverlässige Handhabung beim Arbeiten mit infektiösem Material. Sie bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I Klasse A aus 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
  • Vormontierte Phenol-Schraubkappe schwarz, mit hohem Rand und 14B-Gummi-Einlage
Verpackung: Die Fläschchen sind in Wellpappe-Trays mit Gittereinteilung verpackt.