Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (8)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Leselupen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/14/18989714.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Es sind Leselupen für allgemeine Anwendungen verfügbar.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese beleuchteten Leselupen sind für den täglichen Gebrauch geeignet.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese tragbaren Leuchtlupen bieten eine große Vergrößerung und eine gleichmäßige Beleuchtung.
Artikel-Nr: (630-8133)
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Aspheric reading magnifier.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Handheld magnifiers with biconvex lens.
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   This illuminated magnifier makes it possible to read small print clearly.
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   LED-Beleuchtung und kratzfeste Ceratec® Beschichtung auf beiden Seiten der Linse für optimierte Leistung.
Lieferant:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beschreibung:   Diese beleuchteten Lupen sind mit einer kratzfesten Ceratec® Hartbeschichtung versehen und gewährleisten Zuverlässigkeit, Komfort und entspanntes Arbe...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping