Bombe zur Probenahme, Wheaton®
Lieferant: Wheaton
WHEA885200EA 910 EUR
WHEA885200
Bombe zur Probenahme, Wheaton®
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Ein effizientes und einzigartiges Gerät aus Edelstahl zur Entnahme von Mischproben.
  • Zylindrische Kammer
  • Gewichteter Kolben dichtet die Behälterkammer ab
  • Tauchbehälter wird mit einem Senkseil abgesenkt und mit einem Zugseil geöffnet
Zur Probenahme von Flüssigkeiten in einer beliebigen Tiefe zwischen Flüssigkeitsoberfläche und Boden von Lagertanks, Kesselwagen, Lagunen, Teichen und Quellen.
Standards: EPA-Methoden zur Mischprobenahme 'Testmethoden zur Untersuchung von Abfällen 1.1.4.1'.