Kapselgehörschützer, Thunder®
Lieferant: Honeywell Safety
111-0739EA 44.5 EUR
DALL1010970 DALL1011600
Kapselgehörschützer, Thunder®
Diese dielektrischen Gehörschützer mit der einzigartigen Air Flow Control™ Technologie bieten eine optimale Geräuschdämpfung über alle Frequenzen. Die Kapselgehörschützer sind mit Kopfband oder als Version zur Helmbefestigung (einschl. einem Paar Adapter) an einer Vielzahl von Schutzhelmen verfügbar.
  • Innen belüftetes Befestigungsband minimiert Druck auf den Kopf, für eine leichtere Atmung in warmem/feuchtem Klima (nur T2 und T3)
  • Nicht verformbarer robuster Außenbügel für widrigste Arbeitsumfelder
  • Ohrkissen zum Einrasten erleichtern das Auswechseln
  • Version mit Helmbefestigung: Kapseln rasten während der Verwendung ein und schwingen bei Nichtbenutzung zurück
Die Kapselgehörschützer eignen sich für den Einsatz an allen Arbeitsplätzen, insbesondere in elektrischen Umgebungen.
SNR: 29 dB (T1H)
SNR: 30 dB (T1/T2H)
SNR: 31 dB (T1F)
SNR: 33 dB (T2)
SNR: 36 dB (T3)
Gewicht: 186 g (T1); 196 g (T1F), 198 g (T1H), 231 g (T2); 238 g (T2H); 306 g (T3)
Standards: EN 352-1