VWR®, Rührstäbe
Lieferant: VWR
VWR®
442-4548EA 113 EUR
442-4548 442-4537 442-4538 442-4546 442-4547 442-4544 442-4545 442-4543 442-4540
VWR®, Rührstäbe
Rührer Rührstäbe
PTFE mit Stahlkern.
  • Inert und kratzfrei, einsetzbar bis zu 280 °C