DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®-HUVEC
Lieferant: Polyplus-transfection
108-05NEA 439 EUR
PPLU108-05N
DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®-HUVEC
jetPEI®-HUVEC ist ein leistungsstarkes Transfektionsreagenz, das für die Transfektion primärer menschlicher Endothelzellen, z. B. HUVEC (Endothelzellen aus der Nabelvene des Menschen), optimiert wurde.
  • 50% Transfektionseffizienz in HUVEC
  • Genauso effizient wie Elektroporation
  • Einfaches Protokoll
  • Gute Zelllebensfähigkeit
  • Kompatibel mit Serum und Antibiotika
Mit diesem Reagenz wurden Transfektionseffizienzen von bis zu 50 % erreicht. jetPEI®-HUVEC wird auch für die Transfektion vaskulärer Endothelzellen unterschiedlichen Ursprungs empfohlen und scheint für derartige empfindliche Primärzellen bestens geeignet zu sein.
Standards: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Every batch of jetPEI®-HUVEC is tested in a transfection assay. Typically, transfection of a firefly luciferase gene under the control of the CMV promoter gives 109 RLU (relative light unit)/mg of protein. The value for each batch is indicated on the Certificate of Analysis.
Lieferumfang: 150 mM NaCl-Lösung inklusive. 0,5 ml jetPEI®-HUVEC Transfektionsreagenz reicht für bis zu 125 Transfektionen in 24-Well-Platten aus.