Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Lieferant: B. Braun
BRAU4098218EA 284 EUR
BRAU4098218 BRAU4098080 720-2573 720-2574 BRAU4098501 BRAU4095146 BRAU4098102 720-2579
Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Infusionen
Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
  • Durchflußbohrungen für unverfälschte Druckwerte
  • Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
  • PVC- und Latex-frei