Tupfer für Compact Dry
Lieferant: HyServe
SCIL1402954EA 1510 EUR
SCIL1402954 710-2025 SCIL1061343 710-2026
Tupfer für Compact Dry
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Sterile Tupfer in einem Röhrchen. Nach der Probennahme kann der Tupfer sofort in dem mitgelieferten 1 ml sterilen Puffer gelöst und auf eine Petrischale verteilt werden.
  • Compact Swab für trockene Oberflächen und schwierige Stellen
  • Bei Raumtemperatur bis zu 2 Jahre haltbar
Compact Dry swabs for sampling in difficult areas and checking dry areas.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904