Siedesteine
Lieferant: JP Pollath
459-9121EA 32.8 EUR
459-9121 459-9122
Siedesteine
Siedesteine
Sorte A: Für präparative Arbeiten. In wässrigen, neutralen, basischen Medien anwendbar. Hochwirksam, auch bei mehrfachen Unterbrechungen des Siedevorgangs in der Vakuumdestillation.
Sorte B: Für analytische Arbeiten, mit sauren, neutralen, basischen Medien. Springen nach Unterbrechung wieder an. Nicht für Vakuumdestillation geeignet.