Pinzetten, antistatisch
Lieferant: Outils Rubis
232-2174EA 29.2 EUR
232-2174 232-2175 232-2171 232-2172 232-2173
Pinzetten, antistatisch
Pinzetten
Leitfähiges Vestamid mit 25% Glasfiberverstärkung, schwarz. Präzise und robuste, praktisch unzerbrechliche Pinzetten.
Präzise und robuste, praktisch unzerbrechliche Pinzetten.
  • Elektrisch leitend
  • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig bis 175 °C
  • Elektrisch leitend
  • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig bis 175 °C
DIN 53482
Standards: DIN 53482