Reinraum-Masken, BioClean Softflow™
Lieferant: Ansell-Nitritex
NITRBFV03EA 39 EUR
NITRBFV03
Reinraum-Masken, BioClean Softflow™
Unsteriler weicher Mundschutz mit Kopfband und Nasenbügel, hergestellt mittels Ultraschallschweißen. Verarbeitet in einer Reinraumumgebung.
  • Schutz besteht aus fusselarmem thermofixiertem Vliesmaterial
  • Weißes wasserstrahlverfestigtes Polyester und Kopfband aus röhrenförmigem Polyester
  • Mit eingearbeitetem, flexiblem Nasenbügel aus weichem Aluminium mit Überzug aus Kunststoff
  • Enthält kein Latex
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4.
Standards: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt und in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 verarbeitet. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994.
Verpackung: 100 Masken pro Doppelbeutel.